VWR®, V-3000PC, Visible spectrophotometer
Fournisseur: VWR Collection
634-6040EA 2930 EUR InStock
634-6040
VWR®, V-3000PC, Visible spectrophotometer
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
The V-3000 is a highly robust unit designed for advanced routine measurements and educational applications.
  • Easy to use
  • USB port for result export
  • Photometrics (absorption, transmission)
  • Quantitative, kinetics
  • Wavelength scan, multi-wavelength measurement
Including PC software.
Information de livraison: Supplied with manual 4-position cell changer, 4 optical glass cuvettes (10×10mm), software and USB cable for PC control, USB stick, power cable with UK, CH and EU plug and dust cover.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité