VWR® UV-6300PC, Spectrophotomètre UV/visible
Fournisseur: VWR Collection
634-6041EA 6180 EUR InStock
634-6041
VWR® UV-6300PC, Spectrophotomètre UV/visible
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Spectrophotomètre UV/Vis double faisceau compatible avec de nombreuses applications, notamment pour les laboratoires pharmaceutiques, biochimiques, cliniques et de recherche générale, le développement de nouveaux matériaux et le contrôle qualité.
  • Photométrie standard : absorption, transmission et concentration
  • Analyse quantitative et cinétique, balayage sur plusieurs longueurs d'onde et balayage du spectre
  • Analyse de l'ADN/ARN et des protéines
  • Commande interne par clavier et par ordinateur (en option)
  • Logiciel UV-Vis Analyst pour un traitement des
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité