VWR® UV-3100PC, Spectrophotomètre UV/Vis
Fournisseur: VWR Collection
634-6042EA 4660 EUR InStock
634-6042
VWR® UV-3100PC, Spectrophotomètre UV/Vis
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Spectrophotomètre UV/visible spécialement conçu pour des mesures avancées.
  • Photométrie d'absorption, de transmission et de concentration
  • Jusqu'à dix normes quantitatives
  • Quatre méthodes pour la courbe d'étalonnage: Linéaire - Linéaire à zéro - Carré - Cubique
  • Calcul hors ligne, redimensionnement, suivi de courbe et recherche de pointe
  • Analyse temporelle cinétique ou calcul du taux de réaction
Information de livraison: Livré avec cuves en verre (4), cuves en quartz (2), une housse anti-poussière, câble USB, clé USB 8 Go, un logiciel, un porte-cuves quatre positions (10 mm) et des câbles d'alimentation avec prises UK, CH et EU.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité