Portoir pour cuvettes
Fournisseur: Brand
759500
634-8100EA 13.3 EUR InStock
634-8100
Portoir pour cuvettes
Portoirs Portoirs pour cuvettes
En PP
  • Positions numérotées pour permettre d'identifier les échantillons
  • Autoclavable à +121 °C
Portoir pour 2×8 cuvettes de 10 mm de long
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité