Macro cuve
Fournisseur: Greiner Bio-One
614101_1000
634-8211EA 153 EUR InStock
634-8211
Macro cuve
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Designed for enzymatic determinations, since the very thin walls enable rapid and uniform tempering.
  • Manufactured from crystal clear polystyrene
  • Characterised by minimal light scatter
  • High transmission
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité