Cuve semi-micro
Fournisseur: Greiner Bio-One
613101_1000
634-8212EA 188 EUR InStock
634-8212
Cuve semi-micro
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
This semi-micro cuvette is designed for enzymatic determinations.
  • Made of crystal clear polystyrene
  • Minimal light scatter but high transmission rate
  • Thin walls enabling rapid and uniform equilibration
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité