Rack for cuvettes, No-Wire™, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F185200000
634-8290EA 52.6 EUR InStock
634-8290
Rack for cuvettes, No-Wire™, SP Bel-Art
Portoirs Portoirs pour cuvettes
These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
  • Holds forty-two 10 mm light path cuvettes
  • 6×7 row layout
  • Steam autoclavable at 121 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité