Cuves cylindriques
Fournisseur: HELLMA
120-50-40 120-5-40 121-0.50-40 121-0.20-40 120-10-46 121-1-40 120-1-40 121-0.10-40 120-10-40 120-20-40 120-100-40 120-000-1-40 120-000-2-40
634-9109EA 270 EUR InStock
634-9109 634-9633 634-9645 634-9647 634-9083 634-9085 634-9632 634-9648 634-9082 HELL120-20-40 634-9084 HELL120-000-1-40 HELL120-000-2-40
Cuves cylindriques
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Cuves cylindriques en quartz Suprasil®.
Conviennent aux techniques d'analyse de haute précision.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité