Cuves pour mesure d'absorbance avec couvercle
Fournisseur: HELLMA
114-10-40 104-50-40 104-10-46 104-10-40 108-000-10-40 104-10-K-40 104-50-K-40
634-9158EA 227 EUR InStock
634-9158 634-9125 634-9132 634-9122 634-9154 634-0849 HELL104-50-K-40
Cuves pour mesure d'absorbance avec couvercle
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Cuves pour mesure d'absorbance semi-micro spécialement conçues pour la recherche.
  • Couvercle en PTFE
Les cuves par paires permettent de vérifier la calibration spectrale.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité