Cuvette for flow through measurements
Fournisseur: HELLMA
130-10-40
634-9711EA 366 EUR InStock
634-9711
Cuvette for flow through measurements
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Ces cuves comportent une chambre dédiée à minimiser la formation de bulles.
  • Soumises à un test de pression à trois bars
  • Traitement spécial des surfaces de contact
  • Adhérence réduite des bulles dans la chambre
  • Connecteur de type A: Tubes d'entrée/desortie d'un Ø int. de 1,75 mm, d'un Ø ext. de 3,5 mm et d'une longueur de 8,5 ±0,5 mm
Conviennent aux techniques d'analyse de haute précision.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité