Dow Corning® SYLGARD® 182 silicone elastomer
Fournisseur: GREEFF RW SILICONES LUBRICAN
634153X
634153XEA 955.43 EUR InStock
634153X
Dow Corning® SYLGARD® 182 silicone elastomer
Dow Corning® SYLGARD® 182 Silicone Elastomer
Dow Corning silicone 10:1 encapsulants for electronics are supplied in two parts as lot-matched base and curing agent that are mixed in a ratio of 10 parts base to one part curing agent, by weight.
  • Flexible and tranparent elastomer for easy board and part inspection
  • No exotherm during cure
  • No solvents or cure by-products
  • Deep section cure
  • Good dielectric properties
  • Easy to use and repair
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité