Réfractomètres numériques automatiques, RX-7000α
Fournisseur: ATAGO
3262
635-0148EA 8860 EUR InStock
635-0148
Réfractomètres numériques automatiques, RX-7000α
Réfractomètres Réfractomètres de paillasse
Les réfractomètres numériques automatiques RX 7000α définissent la température en interne et mesurent l'indice de réfraction, la valeur Brix ou la concentration de divers liquides avec rapidité et précision.
Le modèle RX 7000α mesure un indice de réfraction élevé et convient aux huiles et graisses à haut point de fusion à des températures élevées.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité