tubes de polarimètres et pièces de rechange
Fournisseur: BELLINGHAM STANLEY
35-58 35-57 35-46 35-47 35-68 35-60 35-64 35-29 35-30 35-11 35-20 35-21 35-91 35-95 35-96 35-90 37-540 37-541 35-17 35-18 37-543
635-0029EA 342 EUR InStock
635-0029 635-0028 635-0026 635-0027 635-0030 635-0289 635-0290 635-0024 635-0025 BELL35-11 635-1004 635-1005 BELL35-91 BELL35-95 BELL35-96 BELL35-90 BELL37-540 BELL37-541 BELL35-17 BELL35-18 BELL37-543
tubes de polarimètres et pièces de rechange
Polarimètres
Les tubes de polarimètres sont fabriqués selon des normes de qualité élevées, où les extrémités des tubes sont rectifiées avec précision et les fenêtres fabriquées à partir de verre à faible déformation sélectionné offrant une précision optimale le long du trajet de la lumière.
  • Tubes à flux continu en entonnoir pour les laboratoires de tests des sucres
  • Tubes à chemise d'eau utilisables pour contrôler la température selon les besoins
  • Des tubes à flux d'eau continu permet la surveillance des échantillons pompés
Certifications: Conformément auxMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité