Portoir pour pipettes
Fournisseur: SOCOREX ISBA
320.340
635-0362EA 102 EUR InStock
635-0362
Portoir pour pipettes
Portoirs pour pipettes
Portoir pour pipettes en polyamide gris clair.
  • Pour 3 pipettes multicanaux et/ou monocanal
  • Design innovant adapté à tous les modèles Calibra® et Acura® et offrant une bonne accessibilité de chaque instrument
  • Bonne stabilité sur la paillasse grâce aux pieds antidérapants
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité