Réfractomètres numériques automatiques, RX-9000α
Fournisseur: ATAGO
3263
635-0397EA 9780 EUR InStock
635-0397
Réfractomètres numériques automatiques, RX-9000α
Réfractomètres Réfractomètres de paillasse
Les réfractomètres numériques automatiques RX 9000α définissent la température en interne et mesurent l'indice de réfraction, la valeur Brix ou la concentration de divers liquides avec rapidité et précision.
  • Thermostat Peltier pour le contrôle de la température de 5 à 70 °C
  • Démarrage automatique de la mesure lorsque l'échantillon atteint la température de consigne
  • Affichage rapide de d'indice de réfraction et de la valeur Brix à la température de consigne
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité