Réfractomètre, Abbe
Fournisseur: BELLINGHAM STANLEY
44-501
635-0480EA 1897 EUR InStock
635-0480
Réfractomètre, Abbe
Réfractomètres Réfractomètres de paillasse
Le réfractomètre d'Abbe est conçu pour des applications d'enseignement et de laboratoires, où de larges plages d'indices de réfraction sont nécessaires et le rendement d'échantillons est relativement faible.
  • Lumière du jour normale grâce aux réflecteurs en miroir pour diriger la lumière vers la lentille
  • Résultats sur l'échelle de sucre °Brix ou IR avec température du prisme à contrôle électronique sur l'écran
  • Connexion à des bains-marie pour le contrôle de température du prisme avec bain-marie et circulateur appropriés
Informations de commande: More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité