Pocket refractometer, DEF-Chek
Fournisseur: REICHERT
13940013
635-0507EA 599 EUR InStock
635-0507
Pocket refractometer, DEF-Chek
Réfractomètres Réfractomètres portables
Selective catalytic reduction systems for diesel trucks and buses requires Diesel Exhaust Fluid (DEF) at an exact concentration of 32,5 % urea.
The DEF-Chek offers quick accurate results.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité