Réfractomètre numérique, Palette
Fournisseur: Atago
3480
635-0625EA 841 EUR InStock
635-0625
Réfractomètre numérique, Palette
Réfractomètres Réfractomètres portables
Réfractomètre numérique pour mesures de concentrations par indice de réfraction dans les produits chimiques et pharmaceutiques.
  • Étalonnage à l'eau
  • Fonctionnement simple à l'aide de deux boutons
  • Interférence avec la lumière extérieure (ELI): Mesures précises à la lumière du jour ou à proximité d'une fenêtre
Information de livraison: Fourni avec une pile sèche neuf volts 006p.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité