Pocket acidity meter, PAL-BX
Fournisseur: ATAGO
7102
635-0729EA 640 EUR InStock
635-0729
Pocket acidity meter, PAL-BX
Réfractomètres Réfractomètres portables
The PAL-BX pocket acidity meter is specifically for measuring citrus in grapes and wine.
  • Features with backlit screen
  • Accurate and easy measurements
  • Measure Brix and acidity within one unit
Certifications: IP 65
Informations de commande: Includes a digital scale, plastic pipettes, one beaker and one measuring spoon.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité