Handheld refractometer, Acidity meter for vinegar, PAL- Easy ACID 181 master kit
Fournisseur: ATAGO
7781
635-0833EA 416 EUR InStock
635-0833
Handheld refractometer, Acidity meter for vinegar, PAL- Easy ACID 181 master kit
Réfractomètres Réfractomètres portables
This Master Kit is specifically for measuring vinegar and includes everything you need for easy, precise and accurate measurements.
  • ATAGO's durable titan electrode will show the result that correlated with that of titaration
To measure acidity, sample needs to be dilulted.
Informations de commande: Requires 2 x AAA alkaline batteries.
Information de livraison: The master kit comes complete with a scale, 1 beaker, and 1 measuring spoon.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité