Réfractomètre portable, OE200
Fournisseur: REICHERT
137528L0
635-2115EA 318 EUR InStock
635-2115
Réfractomètre portable, OE200
Réfractomètres Réfractomètres portables
Ce réfractomètre portable pour le vin fournit des mesures rapides et précises des sucres dissous lors de test sur les raisins, agrumes, jus de fruits, sodas, melons et sirop d'érable particulièrement aux tests sur le raisin dans l'industrie vinicole.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité