Pocket refractometer, Brix/RI-Chek
Fournisseur: REICHERT
13940000
635-2530EA 465 EUR InStock
635-2530
Pocket refractometer, Brix/RI-Chek
Réfractomètres Réfractomètres portables
The Brix/RI-Chek is a battery operated pocket refractometer.
  • Automatic temperature compensation (ATC)
  • Simple single-handed operation
  • Delivers rapid results
Certifications: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité