Lubrifiant et scellant à base de silicone, Molykote™ 111
Fournisseur: GREEFF, RW SILICONES& LUBRICAN
MOLYKOTEIII
636057AEA 0 EUR InStock
636057A
Lubrifiant et scellant à base de silicone, Molykote™ 111
Lubrifiants
Le Molykote 111 est un lubrifiant et un produit d’étanchéité pour vannes offrant une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et une large plage de températures de service.
  • Large plage de température de service (de 40 °C / 40 °F à 200 °C / 392 °F)
  • Faible pression de vapeur
  • Faible volatilité
  • Excellente résistance à l’eau
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité