Formaldéhyde 4% en solution aqueuse, VOLUSOL®, tamponné pH 7.2 -7.6
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with methanol 0,5-1,5 %
6368.5000EA 82.5 EUR InStock
6368.5000
Formaldéhyde 4% en solution aqueuse, VOLUSOL®, tamponné pH 7.2 -7.6
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Formaldehyde) 3.5 --> 4.5 %
pH (20°C) 7.2 --> 7.6
Methanol 0.5 --> 1.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité