Mésitylène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
63908-5ML
63908-5MLEA 241 EUR InStock
63908-5ML
Mésitylène, Supelco®
Mésitylène
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.8637 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008538
Numéro CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
ONU: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d0b38dd9cab88abce28452647aada27e3f986df&vid=f8245a577f0099d5c339b4030a105c4e4167112f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité