N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.0%, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
6392-08EA 0 EUR InStock
6392-08
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.0%, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₅H₉NO) ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Color (APHA) ≤50
Free Amines (as CH₃NH₂) ≤0.010 %
Residue after Ignition ≤5 ppm
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤0.010
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.03
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 nm ≤0.20
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 285 nm ≤0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 275 nm ≤1.00
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité