2-Nonanone, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
63969-1ML
63969-1MLEA 41.9 EUR InStock
63969-1ML
2-Nonanone, Supelco®
2-Nonanone
Formule: C₉H₁₈O
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009553
Numéro CAS: 821-55-6
EINECS: 212-480-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c8f751d89560efad8f183597b6ba48631c6a5aa&vid=5b16d4ab929242da6ab0bc5fd0f0a762ca1f2878&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité