Adaptateurs faible volume
Fournisseur: FUNGILAB
V12010N
645-0003EA 0 EUR InStock
645-0003
Adaptateurs faible volume
Viscosimètres Viscosimètres rotatifs
Les adaptateurs pour petits échantillons se composent d'un godet à échantillons et de mobiles coaxiaux conçus pour réaliser des mesures précises de petits volumes d'échantillon.
  • Volume d'échantillons 8 - 13 ml
  • Godet amovible, facile à nettoyer, en acier inoxydable
  • Choix entre adaptateur standard et adaptateur avec jaquette thermostatable pour un contrôle rapide et précis de la température
Informations de commande: Mobiles TL ou TR à commander séparément, pour plus d'informations, veuillez consulter votre agence locale Avantor.
Information de livraison: Fourni avec un support de fixation, un godet à échantillons et un étui.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité