Bloom test vessel
Fournisseur: DWK Life Sciences
211250105
646-0035EA 94.1 EUR InStock
646-0035
Bloom test vessel
Récipients de réaction Béchers à rodage plan
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Manufactured according to DIN ISO 9665.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité