1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulphobutyl)benz[e]benzindolium inner salt 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
646679-5G
646679-5GEA 296 EUR InStock
646679-5G
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulphobutyl)benz[e]benzindolium inner salt 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulphobutyl)benz[e]benzindolium inner salt
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolium, inner salt, Dye content 90 % (1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium hydroxide, inner salt; 1-(4-Sulfobutyl)-2,3,3-trimethyl-4,5-benzindolium, inner salt)
Formule: C₁₉H₂₃NO₃S
Point de fusion: 245…258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02690163
Numéro CAS: 63149-24-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45741a84fecee2fcdbefeb6306efee8b83c6916&vid=bbf3db5b8f1e01bc9bb5566e427df3f8fbedd759&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité