Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TRITON™ X-100, Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger

648463-50
648463-50EA 255 EUR InStock
648463-50
TRITON™ X-100, Millipore®
TRITON™ X-100


Point d'ébullition: ∼200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 251 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité