TRITON™ X-100, Qualité Biologie Moléculaire, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
Packaged under inert gas.
648466-50
648466-50EA 68.9 EUR InStock
648466-50
TRITON™ X-100, Qualité Biologie Moléculaire, Millipore®
TRITON™ X-100
Point d'ébullition: ? 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 251 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité