Jauge d'épaisseur de revêtement (Fe/NFe)
Fournisseur: Industrial Physics
LD0800
649-0019EA 433 EUR InStock
649-0019
Jauge d'épaisseur de revêtement (Fe/NFe)
Contrôle des revêtements
La jauge d'épaisseur de revêtement repose sur le magnétisme automatique et les courants de Foucault.
  • Mise hors tension automatique
  • F pour induction magnétique et N pour sondes à courants de Foucault
  • Étalonnage au point zéro et étalonnage multi-points (jusqu'à quatre points)
  • Possibilité de rappeler et de supprimer des valeurs spécifiées ou de supprimer un groupe de valeurs
  • Alarme de limites haute et basse, pour chaque groupe
Elle permet de mesurer l'épaisseur des objets peints ou des couches de protection contre la corrosion sur les métaux ferreux (fer ou acier) et non ferreux (aluminium, laiton, cuivre et acier non magnétique).
Information de livraison: Livré avec un câble USB, un logiciel, deux piles avec indicateur de batterie faible et indicateur d'erreur, une feuille d'aluminium et une plaque sans NFe/Fe dans une mallette de transport.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité