Tachymètre de contact/ sans contact
Fournisseur: Industrial Physics
LU2000
649-0037EA 269.44 EUR InStock
649-0037
Tachymètre de contact/ sans contact
Tachymètres
Ce tachymètre numérique est conçu pour les mesures de contact et sans contact.
  • Mémoire des mesures maximales, minimales et mesurées
  • Peut s'utiliser pour mesurer la vitesse d'une roue
  • Affichage hautement visible avec indicateur de batterie faible
Information de livraison: Livré dans une mallette avec bandes réfléchissantes (700 mm) et manuel.
Collapse All
Désignation Plage de mesure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Tachymètre de contact/ sans contact Contact: 0,5 - 19,999 min-₁ – Sans contact: 2,5 - 99,999 min-₁ 1 649-0037
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité