Testeur de dureté
Fournisseur: Industrial Physics
SP1900
649-0048EA 945 EUR InStock
649-0048
Testeur de dureté
Contrôle des revêtements
Le test d'indentation Buchholz pour la mesure de la dureté est une méthode d'indentation de couches uniques ou de plusieurs couches de peinture, de vernis ou autres.
  • Broches et partie tranchante en acier durci pour une plus grande résistance
  • Préréglage double de la minuterie pour le temps « en place » et le temps de récupération
  • Une jauge de niveau distincte permet de contrôler le niveau de l'éprouvette.
Équipé de poignées fonctionnelles pour une mise en place et un retrait en douceur de l'instrument. Microscope de haute qualité avec lentilles optiques de précision et système d'éclairage puissant pour une visibilité claire de l'indentation. Le poids calibré doté d'un disque coupant est positionné sur l'échantillon de test pendant une période de temps définie. La longueur de l'indentation de la couche indique la dureté de la surface.
Certifications: ISO 2815:2003
Information de livraison: Livrée avec un poids calibré et un disque en métal, un microscope à éclairage, une jauge de niveau, un minuteur numérique et deux marqueurs.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité