Rat IgG2b Isotype Control [clone: LTF-2] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
65-4031-U100
65-4031-U100EA 105 EUR InStock
65-4031-U100
Rat IgG2b Isotype Control [clone: LTF-2] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Anticorps
The LTF-2 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The LTF-2 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG2b antibodies.
Type: Control
Antigen: IgG2b (Rat) (rat IgG2b)
Clonality: monoclonal
Clone: LTF-2
Conjugation: Peridinin Chlorophyll/Cy5.5®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité