Rat IgG1 Isotype Control [clone: HRPN] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)-Cy5.5®)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
65-4301-U100
65-4301-U100EA 120 EUR InStock
65-4301-U100
Rat IgG1 Isotype Control [clone: HRPN] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)-Cy5.5®)
Anticorps
The HRPN immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The HRPN immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG1 antibodies.
Type: Control
Antigen: IgG2b
Clonality: Monoclonal
Clone: HRPN
Conjugation: PerCP-Cy5.5®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité