Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Armenian Hamster IgG Isotype Control [clone: PIP] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)-Cy5.5®)

Fournisseur: Tonbo Biosciences
65-4888-U100
65-4888-U100EA 222 EUR InStock
65-4888-U100
Armenian Hamster IgG Isotype Control [clone: PIP] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)-Cy5.5®)
Anticorps
The PIP immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The PIP immunolglobulin is specific for Glutathione S-transferase and can be used as an isotype control for Armenian Hamster IgG antibodies.

Type: Control
Antigen: Isotype Control
Clonality: Monoclonal
Clone: PIP
Conjugation: PerCP-Cy5.5
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: N/A

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité