Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse pour production biopharmaceutique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
6501.2500EA 65.1 EUR InStock
6501.2500
Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse pour production biopharmaceutique
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 0.996 --> 1.004 mol/l
Appearance Passes test
Identification Passes test
Residual metal catalyst Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.5 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité