Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohexane ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

650455-1L
650455-1LEA 163 EUR InStock
650455-1L
Cyclohexane ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Cyclohexane
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities


Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 81 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 6.4 °C
Densité: 0.78 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8.3 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=705a7b88658ce44e24bb99f8cd111ce5220e052a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 300 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.02
Absorbance at 225 nm Max. 0.17
Absorbance at 200 nm Max. 1.00
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
GC (as heptachlor epoxide) Max. 10 ng/l
Explosion Limit 9 %
Autoignition Temperature 500 °F

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité