Chloroforme ≥99.9% stabilisé, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol 0.5-1.0%
650471-1L
650471-1LEA 144 EUR InStock
650471-1L
Chloroforme ≥99.9% stabilisé, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Chloroforme
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 1731042
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 60-62 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -63 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Purity excluding stabilizer (GC) Min. 99.90 %
Ethanol (GC) 0.5 - 1.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 275 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.30
Absorbance at 245 nm Max. 1.00
GC (as heptachlor epoxide) Max. 10 ng/l
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.5 ppb
Contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Vapor Density 4.1 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité