Acétone ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
650501-1L
650501-1LEA 74.3 EUR InStock
650501-1L
Acétone ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Acetone
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 55-57 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -95 °C
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14.3 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index n20/D 1.359 (lit.)
Purity (GC) Min. 99.90 %
GC (as heptachlor epoxide) Max. 10 ng/l
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
IR spectrum complying
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 375 nm Max. 0.005
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 340 nm Max. 0.06
Absorbance at 330 nm Max. 1.0
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1.0 ppb
Explosion Limit 13.2 %
Vapor Pressure 184 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité