n-Heptane 99%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: high purity solvents
650536-1L
650536-1LEA 142 EUR InStock
650536-1L
n-Heptane 99%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
n-Heptane
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Point d'ébullition: 98.2-98.4 °C (1.000 hPa)
Point de fusion: -90.5 °C
Densité: 0.69 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 6.7 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Autoignition Temperature 433 °F
Purity (GC) Min. 98.5 %
IR spectrum complying
Refractive index (n 20/D) 1.3850 - 1.3890
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 300 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.01
Absorbance at 225 nm Max. 0.10
Absorbance at 200 nm Max. 1.0
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1.0 ppb
GC (as heptachlor epoxide) Max. 2 µg/l
Vapor Density 3.5 (vs air)
Vapor Pressure 40 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 7 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité