Hexane (mélange d'isomères) ≥95%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
650552-1L
650552-1LEA 165 EUR InStock
650552-1L
Hexane (mélange d'isomères) ≥95%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Hexane (mélange d'isomères)
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 66 - 69 °C(1.013 hPa)
Point de fusion: -95 °C
Densité: 0.660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7.4 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 256 mmHg ( 37.7 °C)
Assay (GC) Min. 95.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Refractive index (n 20/D) 1.373 - 1.377
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance 280 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.01
Absorbance at 220 nm Max. 0.05
Absorbance at 210 nm Max. 0.20
Absorbance at 200 nm Max. 0.50
Absorbance at 195 nm Max. 1.0
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
IR spectrum complying
GC (as heptachlor epoxide) Max. 10 ng/l
Autoignition Temperature 453 °F
Refractive Index n20/D 1.375 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité