Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
650560-1L
650560-1LEA 180 EUR InStock
650560-1L
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Point d'ébullition: 55.3 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –109 °C
Densité: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8.5 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
ONU: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=291a4fcacd235712620d5cf8491651995570d363&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) Min. 99.85 %
IR spectrum complying
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 300 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.10
Absorbance at 225 nm Max. 0.50
Absorbance at 210 nm Max. 1.0
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1.0 ppb
GC (as heptachlor epoxide) Max. 10 ng/l
Refractive Index n20/D 1.369 (lit.)
Autoignition Temperature 705 °F
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité