Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

65361-250MG
65361-250MGEA 140 EUR InStock
65361-250MG
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique, Supelco®
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique


Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Numéro MDL: MFCD00004184
Numéro CAS: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=935a3e6075d76880ed62b9ef544c8706a2587381&vid=cc7c443a4707ca513783f6fa1c1961e21a13fe9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité