Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
655204-100
655204-100EA 91.9 EUR InStock
655204-100
Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
Tween® 20 (Polysorbate)
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité