Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse, Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

655206-50
655206-50EA 250 EUR InStock
655206-50
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse, Millipore®
Tween® 20 (Polysorbate)


Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité