Sodium hydroxyde 10.0 M NaOH (10.0N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
656054-1L
656054-1LEA 47.3 EUR InStock
656054-1L
Sodium hydroxyde 10.0 M NaOH (10.0N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Honeywell's high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)Buffers available as concentrates or ready-to-useReagents for complexometry:Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
  • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
UNSPSC Code: 12000000
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 120 °C
Densité: 1.350 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 9.80 - 10.20 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.12 N
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité