Triéthylamine ≥99.5% (par GC) additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
65897-50ML
65897-50MLEA 90 EUR InStock
65897-50ML
Triéthylamine ≥99.5% (par GC) additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Triéthylamine
Eluent additive for LC-MS.
Formule: (C₂H₅)₃N
Point d'ébullition: 90 °C
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.73 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 231-913-4
ONU: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=978aa3e32063b315d9271fe984acf48eee08d6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.400 - 1.402
Appearance complying
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Aluminium (Al) Max. 0.2 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
UV- cutoff 250.0 - 280.0 nm
Vapor Density 3.5 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité